missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydroxy Atrazine, TRC

Produktkod. 30138579
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138579 100 mg
17953505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH828600100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2163-68-0
Molekylformel C8 H15 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 197.24
Synonym s-Triazin-2-ol, 4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)- (7CI,8CI), 4-(Ethylamino)-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine, 2-Hydroxy-4-isopropylamino-6-ethylamino-s-triazine, 2-Hydroxyatrazine, 2-Oxy-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine, Atrazine-hydroxy, G 34048, Hydroxyatrazine, N-Ethyl-6-hydroxy-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
IUPAC-namn 4-(ethylamino)-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ol
LEDER CCNc1nc(O)nc(NC(C)C)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hydroxyatrazine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5(2)3)13-8(14)12-6/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
Formel vikt 197.1277
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.