Läs mer
Hydroxy Bosentan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Bosentan |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29N5O7S/c1-27(2,17-34)18-9-11-19(12-10-18)40(35,36)32-23-22(39-21-8-5-4-7-20(21)37-3)26(38-16-15-33)31-25(30-23)24-28-13-6-14-29-24/h4-14,33-34H,15-17H2,1-3H3,(H,30,31,32) |
| Formel vikt | 567.1788 |