Läs mer
Hydroxi Brimonidine trifluorättiksyrasalt, TRC
Produktkod. 17982605
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982605 25 mg
17952605 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH83000025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1391054-10-6
Molekylformel C11 H12 Br N5 O . C2 H F3 O2
Molekylvikt (g/mol) 424.1732
Synonym Brimonidine EP Impurity G
IUPAC-namn 1-(2-aminoetyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)urea; 2,2,2-trifluorättiksyra
LEDER NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br.OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Brimonidine Trifluoroacetic Acid Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12BrN5O.C2HF3O2/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18);(H,6,7)
Formel vikt 423.0154
Procent renhet >95%