Läs mer
Hydroxy Bupropion-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Bupropion-d6 |
| CAS | 1216893-18-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13H12D6ClNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-2-(3’-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | OC1(C2=CC(Cl)=CC=C2)C(C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.78 |
| Formel vikt | 261.1403 |
| Visa mer |