Läs mer
Hydroxybupropion hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Bupropion Hydrochloride |
| CAS | 866563-95-3 |
| Molekylformel | C13H18ClNO2 . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H |
| LEDER | ClC1=CC=CC(C2(OCC(C)(NC2C)C)O)=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 2-(3-klorofenyl)-3,5,5-trimetylmorfolin-2-ol hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.2 |
| Formel vikt | 291.08 |