Läs mer
Hydroxy Bupropion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Bupropion |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 255.1026 |
| Procent renhet | >95% |