Läs mer
Hydroxy Celecoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F3N3O3S/c18-17(19,20)16-9-15(12-3-1-11(10-24)2-4-12)23(22-16)13-5-7-14(8-6-13)27(21,25)26/h1-9,24H,10H2,(H2,21,25,26) |
| Formel vikt | 397.0708 |
| Procent renhet | >95% |