Läs mer
Hydroxy Chlorothalonil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Chlorothalonil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8HCl3N2O/c9-5-3(1-12)6(10)7(11)8(14)4(5)2-13/h14H |
| Formel vikt | 245.9154 |
| Procent renhet | >95% |