Läs mer
Hydroxycyklofosfamid semikarbazon (80 %), TRC
Produktkod. 30137858
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137858 25 mg
30011596 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH92630525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53948-46-2
Molekylformel C8H18Cl2N5O3P
Molekylvikt (g/mol) 334.14
Synonym N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid 3-[2-(Aminocarbonyl)hydrazinylidene]propyl Ester, NSC 319519, Aldophosphamide Semicarbazone;
LEDER O=P(N(CCCl)CCCl)(N)OCC/C=N/NC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Cyclophosphamide Semicarbazone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H18Cl2N5O3P/c9-2-5-15(6-3-10)19(12,17)18-7-1-4-13-14-8(11)16/h4H,1-3,5-7H2,(H2,12,17)(H3,11,14,16)/b13-4+
Formel vikt 333.0524