Läs mer
Hydroxy Dabrafenib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Dabrafenib |
| CAS | 1195767-77-1 |
| Molekylformel | C23 H20 F3 N5 O3 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-[3-[5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20F3N5O3S2/c1-23(2,11-32)21-30-18(19(35-21)16-9-10-28-22(27)29-16)12-5-3-8-15(17(12)26)31-36(33,34)20-13(24)6-4-7-14(20)25/h3-10,31-32H,11H2,1-2H3,(H2,27,28,29) |
| LEDER | CC(C)(CO)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4 |
| IUPAC-namn | N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 535.562 |
| Formel vikt | 535.096 |