Läs mer
Hydroxydimetridazol-d3, TRC
Produktkod. 30138704
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138704 5 mg
17977399 10 mg
17947829 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30138704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8252475MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1015855-78-3
Molekylformel C5 2H3 H4 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 160.15
Synonym Dimetridazole-2-hydroxy D3, 1H-Imidazole-2-methanol, 1-(methyl-d3)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol (ACI)
IUPAC-namn [5-nitro-1-(trideuteriometyl)imidazol-2-yl]metanol
LEDER [2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimetridazole-2-hydroxy D3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
Formel vikt 160.0676
Procent renhet >95%