Läs mer
Hydroxy Dimetridazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimetridazole-2-hydroxy |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3 |
| Formel vikt | 157.049 |
| Procent renhet | >95% |