Läs mer
Hydroxydimetridazol, TRC
Produktkod. 17992475
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992475 50 mg
17991365 5 mg
17963185 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82524550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 936-05-0
Molekylformel C5 H7 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 157.127
Synonym (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol, Imidazole-2-methanol, 1-methyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol, (1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)-methanol, 1-Methyl-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, 1-Methyl-5-nitro-2-imidazolemethanol, 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Hydroxydimetridazole
IUPAC-namn (1-metyl-5-nitroimidazol-2-yl)metanol
LEDER Cn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimetridazole-2-hydroxy
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
Formel vikt 157.049
Procent renhet >95%