Läs mer
Hydroxy Ebastine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Ebastine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO3/c1-32(2,24-34)28-17-15-25(16-18-28)30(35)14-9-21-33-22-19-29(20-23-33)36-31(26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,29,31,34H,9,14,19-24H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 485.293 |
| Procent renhet | >95% |