Läs mer
Hydroxyflutamid, TRC
Produktkod. 30133960
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133960 25 mg
18060200 10 mg
17929619 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133960 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94247525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52806-53-8
Molekylformel C11 H11 F3 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 292.21
Synonym 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 2-Hydroxyflutamide
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid
LEDER CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide)
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)
Formel vikt 292.0671