Läs mer
Hydroxygliclazid, TRC
Produktkod. 30404254
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404254 10 mg
30392954 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30404254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94254510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87368-00-1
Molekylformel C15 H21 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 339.41
Synonym Hydroxygliclazide, Cyclopenta[c]pyrrole, benzenesulfonamide deriv., N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)-
IUPAC-namn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyklopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-[4-(hydroxymetyl)fenyl]sulfonylurea
LEDER OCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Gliclazide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O4S/c19-10-11-4-6-14(7-5-11)23(21,22)17-15(20)16-18-8-12-2-1-3-13(12)9-18/h4-7,12-13,19H,1-3,8-10H2,(H2,16,17,20)
Formel vikt 339.1253