Läs mer
Hydroxy Gliclazide, TRC
Produktkod. 30392954
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30392954 100 mg
30404254 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30392954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH942545100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87368-00-1
Molekylformel C15 H21 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 339.41
Synonym Hydroxygliclazide, Cyclopenta[c]pyrrole, benzenesulfonamide deriv., N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-(hydroxymethyl)-
IUPAC-namn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-[4-(hydroxymethyl)phenyl]sulfonylurea
LEDER OCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Gliclazide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O4S/c19-10-11-4-6-14(7-5-11)23(21,22)17-15(20)16-18-8-12-2-1-3-13(12)9-18/h4-7,12-13,19H,1-3,8-10H2,(H2,16,17,20)
Formel vikt 339.1253