Läs mer
Hydroxy Ibuprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(2-Hydroxymethylpropyl)phenyl]propanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-9(8-14)7-11-3-5-12(6-4-11)10(2)13(15)16/h3-6,9-10,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 222.1256 |