Läs mer
Hydroxy Ipronidazole-d3, TRC
Produktkod. 30395903
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30395903 25 mg -
30405129 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30395903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94353725MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1156508-86-9
Molekylformel C7 2H3 H8 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 188.2
Synonym α,α-dimethyl-1-(methyl-d3)-5-nitro-1H-Imidazole-2-methanol, Ipronidazole-hydroxy D3
IUPAC-namn 2-[5-nitro-1-(trideuteriomethyl)imidazol-2-yl]propan-2-ol
LEDER [2H]C([2H])([2H])n1c(cnc1C(C)(C)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Ipronidazole-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3/i3D3
Formel vikt 188.0989
Procent renhet >95%