Läs mer
Hydroxy Itraconazole-d8, MedChemExpress
Beskrivning
Hydroxy Itraconazole D8 is the deuterium labeled Hydroxy Itraconazole. Hydroxy Itraconazole is an active metabolite of Itraconazole (ITZ), which is a triazole antifungal agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Itraconazole-d8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Powder |
| Molekylformel | C35H30D8Cl2N8O5 |
| Färg | White |
| Synonym | R-63373-d8 |
| LEDER | O=C1N(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])N=CN1C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(OCC5OC(CN6N=CN=C6)(C7=CC=C(Cl)C=C7Cl)OC5)C=C4)CC3)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 729.68 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 729.68 |
| Visa mer |