Läs mer
Hydroxy Itraconazole, MedChemExpress
Beskrivning
Hydroxy Itraconazole (Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Itraconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 112559-91-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H38Cl2N8O5 |
| Synonym | Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole R-63373 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (138.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C1N(C(C)C(O)C)N=CN1C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(OCC5OC(CN6N=CN=C6)(C7=CC=C(Cl)C=C7Cl)OC5)C=C4)CC3)C=C2 |
| Visa mer |