Läs mer
Hydroxy Itraconazole, MedChemExpress
Produktkod. p-200101646
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Produktkod. 16435338
Brand: Medchem Express HY12772
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Hydroxy Itraconazole (Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole; R-63373) is an active metabolite of Itraconazole (ITZ), which is a triazole antifungal agent.
Hydroxy Itraconazole (Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Itraconazole
Fysisk form Solid
CAS 112559-91-8
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C35H38Cl2N8O5
Synonym Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole R-63373
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (138.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1N(C(C)C(O)C)N=CN1C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(OCC5OC(CN6N=CN=C6)(C7=CC=C(Cl)C=C7Cl)OC5)C=C4)CC3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 721.63
Formel vikt 721.63
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.