Läs mer
Hydroxy Itraconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Itraconazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H40Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31,34,46H,3,14-17,19-21H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 706.255 |
| Procent renhet | >95% |