Läs mer
Hydroxy Mavacamten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Mavacamten |
| CAS | 1642289-37-9 |
| Molekylformel | C15H19N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Mavacamten Impurity, 3-[(1S)-2-Hydroxy-1-methylethyl]-6-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, MYK-1078 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O3/c1-10(9-19)18-14(20)8-13(17-15(18)21)16-11(2)12-6-4-3-5-7-12/h3-8,10-11,16,19H,9H2,1-2H3,(H,17,21)/t10-,11-/m0/s1 |
| LEDER | N([C@@H](C)C1=CC=CC=C1)C2=CC(=O)N([C@H](CO)C)C(=O)N2 |
| IUPAC-namn | 3-((S)-1-hydroxypropan-2-yl)-6-(((S)-1-phenylethyl)amino)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.33 |
| Formel vikt | 289.1426 |