missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydroxy Melphalan (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | hydroxy Melphalan |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O3/c14-5-6-16(7-8-17)11-3-1-10(2-4-11)9-12(15)13(18)19/h1-4,12,17H,5-9,15H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 286.1084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?