missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydroxy Melphalan (>90%), TRC

Produktkod. 30399574
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399574 5 mg
30395033 25 mg
30389283 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30399574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9398505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61733-01-5
Molekylformel C13 H19 Cl N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 286.75
Synonym L-Phenylalanine, 4-[(2-chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-, 4-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-L-phenylalanine, Hydroxymelphalan, (S)-2-Amino-3-(4-((2-chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino)phenyl)propanoic acid, Monohydroxy Melphalan, Monohydroxymelphalan
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-[2-chloroethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCCl)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material hydroxy Melphalan
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19ClN2O3/c14-5-6-16(7-8-17)11-3-1-10(2-4-11)9-12(15)13(18)19/h1-4,12,17H,5-9,15H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
Formel vikt 286.1084
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.