Läs mer
Hydroxy Meprobamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Meprobamate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O5/c1-6(12)3-9(2,4-15-7(10)13)5-16-8(11)14/h6,12H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,13)(H2,11,14) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 234.1216 |
| Frakt skick | Room Temperature |