Läs mer
Hydroxy Metronidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metronidazole-hydroxy |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2 |
| Formel vikt | 187.0593 |
| Procent renhet | >95% |