Läs mer
Hydroxinaftolblått dinatriumsalt, För ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422852 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422852 10 g 10g
11432852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422852 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215252910
Kemiska identifierare
CAS 165660-27-5
Molekylformel C20H14N2Na2O11S3
Molekylvikt (g/mol) 600.495
InChI-nyckel LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2,7-disulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy naphthol blue disodium salt
Namnnotering For ACS analysis
Formel vikt 598.5
Färg Svart till blått
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver