Läs mer
Hydroxinaftolblått dinatriumsalt, För ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432852 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432852 100 g 100g
11422852 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432852 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215252980
Kemiska identifierare
CAS 165660-27-5
Molekylformel C20H14N2Na2O11S3
Molekylvikt (g/mol) 600.495
InChI-nyckel LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2,7-disulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy naphthol blue disodium salt
Namnnotering For ACS analysis
Formel vikt 598.5
Färg Svart till blått
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxy napthal bluedisodium salt