Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Hydroxinaftolblått, dinatriumsalt, rent
Produktkod. p-3734491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10450671 5 g Glasflaska 5g
10206550 100 g Glasflaska 100g
10465175 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10450671 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 204880050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165660-27-5
Molekylformel C20H12N2Na2O11S3
Molekylvikt (g/mol) 600.495
MDL-nummer MFCD00004075
InChI-nyckel LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
PubChem CID 131849366
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2,7-disulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Smältpunkt 274.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 598.47
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (for calcium determination) passes
Färg Blå till lila
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydroxynapthol bluedisodium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.