Läs mer
Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt |
| CAS | 165660-27-5 |
| Molekylformel | C20 H12 N2 O11 S3 . 2Na |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | disodium;3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 598.49062 |
| Formel vikt | 597.9399 |