Läs mer
Hydroxy Pioglitazone-d4 (M-IV), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Pioglitazone-d4 (M-IV) |
| CAS | 1188263-49-1 |
| Molekylformel | C19 2H4 H16 N2 O4 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-[5-(1-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl-2,3,5,6-d4]methyl]-2,4-thiazolidinedione, 1-Hydroxypioglitazone-d4, Leriglitazone-d4, Leriglitazone-D4 (phenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11-12,17,22H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)/i2D,3D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(OCCc2ccc(cn2)C(C)O)c([2H])c([2H])c1CC3SC(=O)NC3=O |
| IUPAC-namn | 5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-[5-(1-hydroxyethyl)pyridin-2-yl]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.46 |
| Formel vikt | 376.1395 |