Läs mer
Hydroxy Pioglitazone-D5 (Major) (M-IV)(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Pioglitazone-D5 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1189445-29-1 |
| Molekylformel | C19H15D5N2O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-[5-(1-Hydroxyethyl-d4)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11-12,17,22H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)/i1D3,12D,17D |
| LEDER | O=C(S1)NC(C1([2H])CC(C=C2)=CC=C2OCCC3=CC=C(C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])C=N3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.47 |
| Formel vikt | 377.1458 |