Läs mer
Hydroxypioglitazon (M-II) (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30391265
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30391265 100 mg
30398082 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30391265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH952080100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101931-00-4
Molekylformel C19 H20 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 372.44
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)-2-hydroxy-ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC-namn 5-[[4-[2-(5-etylpyridin-2-yl)-2-hydroxyetoxi]fenyl]metyl]-1,3-tiazolidin-2,4-dion
LEDER CCc1ccc(nc1)C(O)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
Formel vikt 372.1144