Läs mer
Hydroxypioglitazon (M-II) (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24) |
| Formel vikt | 372.1144 |