Läs mer
Hydroxy Ritonavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | hydroxy Ritonavir |
| CAS | 176655-56-4 |
| Molekylformel | C37 H48 N6 O6 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,7,10,12-Tetraazatridecanoic acid, 4-hydroxy-13-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-4-thiazolyl]-12-methyl-9-(1-methylethyl)-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, (3S,4S,6S,9S)-, 2,4,7,12-Tetraazatridecan-13-oic acid, 10-hydroxy-1-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-4-thiazolyl]-2-methyl-5-(1-methylethyl)-3,6-dioxo-8,11-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, [5S-(5R*,8R*,10R*,11R*)]-, Hydroxy Ritonavir, Thiazol-5-ylmethyl [(1S,2S,4S)-1-Benzyl-2-hydroxy-4-[[(2S)-2-[[[[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]methyl-carbamoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]-5-phenylpentyl]carbamate, Ritonavir Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C37H48N6O6S2/c1-24(2)32(42-35(46)43(5)20-28-22-50-34(40-28)37(3,4)48)33(45)39-27(16-25-12-8-6-9-13-25)18-31(44)30(17-26-14-10-7-11-15-26)41-36(47)49-21-29-19-38-23-51-29/h6-15,19,22-24,27,30-32,44,48H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t27-,30-,31-,32-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)(C)O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3cncs3)Cc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 1,3-thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-2-[[[2-(2-hydroxypropan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl-methylcarbamoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 736.94 |
| Formel vikt | 736.3077 |