Läs mer
Hydroxy Terbinafine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Terbinafine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO/c1-21(2,17-23)14-7-4-8-15-22(3)16-19-12-9-11-18-10-5-6-13-20(18)19/h4-6,8-13,23H,15-17H2,1-3H3/b8-4+ |
| Formel vikt | 307.1936 |