missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydroxy Tolbutamide-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Tolbutamide-d9 |
| CAS | 1185112-19-9 |
| Molekylformel | C12 2H9 H9 N2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, N-[(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amino)carbonyl]-4-(hydroxymethyl)- (ACI), N-[(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amino)carbonyl]-4-(hydroxymethyl)benzenesulfonamide (ACI), 4-Hydroxytolbutamide-d9, 4-Hydroxytolbutamide-D9 (N-butyl-D9), 1-(Butyl-d9)-3-[4-(hydroxymethyl)phenyl]sulfonylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4S/c1-2-3-8-13-12(16)14-19(17,18)11-6-4-10(9-15)5-7-11/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14,16)/i1D3,2D2,3D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(hydroxymethyl)phenyl]sulfonyl-3-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.4 |
| Formel vikt | 295.1552 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?