Läs mer
Hydroxy Torsemid-d7, TRC
Produktkod. 30398851
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30398851 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30398851 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH96998210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Torsemide-d7
CAS 1329613-35-5
Molekylformel C16H13D7N4O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-[[3-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-N-[[(1-methylethyl-d7)amino]carbonyl]-3-pyridinesulfonamide, AC 3534-d7
InChI formel InChI=1S/C16H20N4O4S/c1-11(2)18-16(22)20-25(23,24)15-9-17-7-6-14(15)19-13-5-3-4-12(8-13)10-21/h3-9,11,21H,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,18,20,22)/i1D3,2D3,11D
LEDER O=C(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])NS(C1=CN=CC=C1NC2=CC=CC(CO)=C2)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 371.46
Formel vikt 371.1645