Läs mer
Hydroxy Torsemide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Torsemide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O4S/c1-11(2)18-16(22)20-25(23,24)15-9-17-7-6-14(15)19-13-5-3-4-12(8-13)10-21/h3-9,11,21H,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,18,20,22) |
| Formel vikt | 364.1205 |