Läs mer
[Hydroxy(tosyloxy)jod] bensen, 97 %
Produktkod. 10117233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117233 5 g Glasflaska 5g
10035293 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117233 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389610050
 Begränsad artikel
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27126-76-7
Molekylformel C13H13IO4S
Molekylvikt (g/mol) 392.21
MDL-nummer MFCD00011547
InChI-nyckel LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
PubChem CID 325434
IUPAC-namn [hydroxi(fenyl)-$1^{3}-jodanyl]-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 131,0 °C till 137,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 5369
Formel vikt 392.21
Procent renhet 97+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.