Läs mer
[Hydroxy(tosyloxy)jod] bensen, TRC
Produktkod. 30394053
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30394053 500 mg
1 options
Produktkod. 30394053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH962153500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS 27126-76-7
Molekylformel C13H13O4SI
Kvantitet 500 mg
Synonym Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-kO)phenyliodine, HTIB, Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-O)phenyliodine, Hydroxy(phenyl)iodo Tosylate, Koser's Reagent, NSC 294176, Phenyliodoso Hydroxide Tosylate, Phenyliodosyl Hydroxide Tosylate, Reagents, Koser's, [Hydroxy(4-toluenesulfonato)iodo]benzene, [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
InChI formel InChI=1S/C13H13IO4S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(16,17)18-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OI(O)c2ccccc2
IUPAC-namn [hydroxy(fenyl)-λ^{3}-iodanyl] 4-metylbensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 392.2
Formel vikt 391.9579