Läs mer
Hydroxy(tosyloxy)jodobensen, 97 %
Produktkod. 11322747
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322747 5 g 5g
11332747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15701.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392,207 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27126-76-7
Molekylformel C13H13IO4S
Molekylvikt (g/mol) 392.207
MDL-nummer MFCD00011547
InChI-nyckel LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
PubChem CID 325434
IUPAC-namn [hydroxi(fenyl)-$1^{3}-jodanyl]-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy(tosyloxy)iodobenzene
Smältpunkt 131°C to 136°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2150074
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 392.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.