Läs mer
Hydroxytyrosol 3-sulfat natriumsalt, TRC
Produktkod. 30012779
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012779 50 mg
30007778 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH97701050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1391053-88-5
Molekylformel C8H9NaO6S
Molekylvikt (g/mol) 256.21
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate) Sodium;
IUPAC-namn natrium 2-hydroxy-5-(2-hydroxyetyl)fenylsulfat
LEDER OC1=CC=C(CCO)C=C1OS(=O)(O[Na])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy Tyrosol 3-Sulfate Sodium Salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O6S.Na/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(5-6)14-15(11,12)13;/h1-2,5,9-10H,3-4H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formel vikt 256