Läs mer
Hydroxy Urea-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Urea-13C,15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vikt | 79.02 |
| Procent renhet | >95% |