Läs mer
Hydroxy Urea-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyurea-15N |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)/i3+1 |
| Formel vikt | 77.0243 |