Läs mer
Hydroxyurea, TRC
Produktkod. 30040830
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040830 10 mg
18003120 50 mg
18090820 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH99100010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-07-1
Molekylformel C H4 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 76.05
Synonym N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089
IUPAC-namn hydroxyurea
LEDER NC(=O)NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxycarbamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Formel vikt 76.0273