Läs mer
Hydroxy Varenicline N-Trifluoroacetic Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Varenicline N-Trifluoroacetic Amide |
| CAS | 357426-10-9 |
| Molekylformel | C15H12F3N3O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 1,6,7,8,9,10-Hexahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-2H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12F3N3O2/c16-15(17,18)14(23)21-5-7-1-8(6-21)10-3-12-11(2-9(7)10)19-4-13(22)20-12/h2-4,7-8H,1,5-6H2,(H,20,22) |
| LEDER | C1C2CN(CC1C3=CC4=C(C=C23)NC(=O)C=N4)C(=O)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.27 |
| Formel vikt | 323.0882 |