Läs mer
Hydroxyacetic Acid Hydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyacetic Acid Hydrazide |
| CAS | 3530-14-1 |
| Molekylformel | C2 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O2/c3-4-2(6)1-5/h5H,1,3H2,(H,4,6) |
| LEDER | NNC(=O)CO |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyacetohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.08 |
| Formel vikt | 90.0429 |